3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303153-1G PC303153-250MG
APOSPC303153-1GEA 497 EUR
APOSPC303153-1G APOSPC303153-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054189
CAS nummer: 1706458-41-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable