2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303154-1G PC303154-250MG
APOSPC303154-1GEA 511 EUR
APOSPC303154-1G APOSPC303154-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206.137 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103358
CAS nummer: 1824270-96-3