2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303155-1G PC303155-250MG
APOSPC303155-1GEA 511 EUR
APOSPC303155-1G APOSPC303155-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
MW: 222.136 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103359
CAS nummer: 1824048-54-5