3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303157-1G PC303157-250MG
APOSPC303157-1GEA 526 EUR
APOSPC303157-1G APOSPC303157-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD28054192
CAS nummer: 1706458-45-8