3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303159-1G PC303159-250MG
APOSPC303159-1GEA 532 EUR
APOSPC303159-1G APOSPC303159-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O
MW: 243.01 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054198
CAS nummer: 1686130-35-7