4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303161-1G PC303161-250MG
APOSPC303161-1GEA 544 EUR
APOSPC303161-1G APOSPC303161-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₈F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054201
CAS nummer: 1706458-48-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable