5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303162-5G
PC303162-1G
APOSPC303162-5GEA
577
EUR
APOSPC303162-5G
APOSPC303162-1G
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Chloro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule:
C₈H₇ClF₃NO MW: 225.595 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD27986859 CAS nummer: 1706461-21-3 |