2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303163-1G PC303163-250MG
APOSPC303163-1GEA 577 EUR
APOSPC303163-1G APOSPC303163-250MG
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄ClF₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986847
CAS nummer: 105172-78-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III