2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303164-1G PC303164-250MG
APOSPC303164-1GEA 589 EUR
APOSPC303164-1G APOSPC303164-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₈F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103360
CAS nummer: 1824274-63-6