3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303167-1G PC303167-250MG
APOSPC303167-1GEA 589 EUR
APOSPC303167-1G APOSPC303167-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂Cl₃F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054199
CAS nummer: 1706458-07-2