2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303168-1G PC303168-250MG
APOSPC303168-1GEA 624 EUR
APOSPC303168-1G APOSPC303168-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₅ClF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103362
CAS nummer: 1824271-04-6