2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303169-1G PC303169-250MG
APOSPC303169-1GEA 624 EUR
APOSPC303169-1G APOSPC303169-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₈F₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103363
CAS nummer: 1824048-70-5