2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303170-1G PC303170-250MG
APOSPC303170-1GEA 624 EUR
APOSPC303170-1G APOSPC303170-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₇BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054188
CAS nummer: 1706438-74-5