3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303171-1G PC303171-250MG
APOSPC303171-1GEA 624 EUR
APOSPC303171-1G APOSPC303171-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂Cl₃F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054195
CAS nummer: 1706458-00-5