3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303173-1G PC303173-250MG
APOSPC303173-1GEA 512 EUR
APOSPC303173-1G APOSPC303173-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅Cl₂F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054206
CAS nummer: 1706458-54-9