3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303174-1G PC303174-250MG
APOSPC303174-1GEA 512 EUR
APOSPC303174-1G APOSPC303174-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅Cl₂F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103365
CAS nummer: 1824048-31-8