4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303175-1G PC303175-250MG
APOSPC303175-1GEA 658 EUR
APOSPC303175-1G APOSPC303175-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₇BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054202
CAS nummer: 1706438-98-3
UN: 1760
ADR: 8,II