2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303177-1G PC303177-250MG
APOSPC303177-1GEA 680 EUR
APOSPC303177-1G APOSPC303177-250MG
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃FO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054218
CAS nummer: 1706446-66-3
UN: 1760
ADR: 8,III