2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303182-1G PC303182-5G
APOSPC303182-1GEA 401 EUR
APOSPC303182-1G APOSPC303182-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12026169
CAS nummer: 1191545-46-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable