3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303183-1G PC303183-250MG
APOSPC303183-1GEA 680 EUR
APOSPC303183-1G APOSPC303183-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₄Cl₂F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054196
CAS nummer: 1706435-10-0