3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303184-1G PC303184-250MG
APOSPC303184-1GEA 680 EUR
APOSPC303184-1G APOSPC303184-250MG
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
3,6-Dichloro-2-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃FO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054224
CAS nummer: 1706436-29-4
UN: 1760
ADR: 8,III