3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303188-1G PC303188-250MG
APOSPC303188-1GEA 608 EUR
APOSPC303188-1G APOSPC303188-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12827565
CAS nummer: 132481-85-7
UN: 3265
ADR: 8,II