2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303191-1G PC303191-250MG
APOSPC303191-1GEA 701 EUR
APOSPC303191-1G APOSPC303191-250MG
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇ClF₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986849
CAS nummer: 1706436-22-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III