2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303192-1G PC303192-250MG
APOSPC303192-1GEA 736 EUR
APOSPC303192-1G APOSPC303192-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₇F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103366
CAS nummer: 1824271-11-5