2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303193-1G PC303193-250MG
APOSPC303193-1GEA 736 EUR
APOSPC303193-1G APOSPC303193-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₇BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103367
CAS nummer: 1824048-80-7