3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303195-1G PC303195-250MG
APOSPC303195-1GEA 701 EUR
APOSPC303195-1G APOSPC303195-250MG
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274.645 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18072526
CAS nummer: 1146355-33-0