3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303196-1G PC303196-250MG
APOSPC303196-1GEA 770 EUR
APOSPC303196-1G APOSPC303196-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrCl₂F₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054207
CAS nummer: 1706435-11-1
UN: 3265
ADR: 8,III