3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303197-1G PC303197-250MG
APOSPC303197-1GEA 770 EUR
APOSPC303197-1G APOSPC303197-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrCl₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103368
CAS nummer: 1823323-67-6
UN: 3265
ADR: 8,III