2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303202-1G PC303202-250MG
APOSPC303202-1GEA 874 EUR
APOSPC303202-1G APOSPC303202-250MG
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride 97%
2,6-Dichloro-4-(pentafluorosulphur)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃F₅O₂S₂
MW: 371.56 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054216
CAS nummer: 1706430-41-2
UN: 3265
ADR: 8 III