2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303204-1G PC303204-250MG
APOSPC303204-1GEA 794 EUR
APOSPC303204-1G APOSPC303204-250MG
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₄S
MW: 290.644 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13176696
CAS nummer: 1010422-55-5