3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303205-1G PC303205-250MG
APOSPC303205-1GEA 794 EUR
APOSPC303205-1G APOSPC303205-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃NO
MW: 246.014 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054197
CAS nummer: 1706430-28-5