3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303206-1G PC303206-250MG
APOSPC303206-1GEA 794 EUR
APOSPC303206-1G APOSPC303206-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₂Cl₂F₃NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054210
CAS nummer: 1706458-14-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III