4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303209-1G PC303209-250MG
APOSPC303209-1GEA 794 EUR
APOSPC303209-1G APOSPC303209-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₇F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054203
CAS nummer: 1706446-60-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III