5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303210-1G PC303210-250MG
APOSPC303210-1GEA 723 EUR
APOSPC303210-1G APOSPC303210-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₄O₂S
MW: 262.609 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185646
CAS nummer: 915763-87-0
UN: 1760
ADR: 8 III