6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303211-1G PC303211-250MG PC303211-5G
APOSPC303211-1GEA 872 EUR
APOSPC303211-1G APOSPC303211-250MG APOSPC303211-5G
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid 97%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzoic acid
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986856
CAS nummer: 1706446-43-6