2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303215-1G PC303215-250MG
APOSPC303215-1GEA 851 EUR
APOSPC303215-1G APOSPC303215-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
MW: 203.136 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103369
CAS nummer: 1824048-48-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III