2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303217-1G PC303217-250MG
APOSPC303217-1GEA 851 EUR
APOSPC303217-1G APOSPC303217-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₁₀H₇F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103371
CAS nummer: 1823323-72-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III