6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303218-1G PC303218-5G
APOSPC303218-1GEA 201 EUR
APOSPC303218-1G APOSPC303218-5G
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986855
CAS nummer: 1706435-05-3