2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303220-1G PC303220-250MG
APOSPC303220-1GEA 845 EUR
APOSPC303220-1G APOSPC303220-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₆O₂S
MW: 312.617 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD13185342
CAS nummer: 376637-88-6