6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303222-1G PC303222-100MG PC303222-250MG
APOSPC303222-1GEA 1060 EUR
APOSPC303222-1G APOSPC303222-100MG APOSPC303222-250MG
6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
6-Chloro-2,3-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₂F₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12922581
CAS nummer: 1208078-24-3