2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303223-1G PC303223-250MG
APOSPC303223-1GEA 905 EUR
APOSPC303223-1G APOSPC303223-250MG
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236.163 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054191
CAS nummer: 1706452-86-9