4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303224-1G PC303224-250MG
APOSPC303224-1GEA 905 EUR
APOSPC303224-1G APOSPC303224-250MG
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
4-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054204
CAS nummer: 1706439-04-4