2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303228-1G PC303228-250MG
APOSPC303228-1GEA 906 EUR
APOSPC303228-1G APOSPC303228-250MG
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClF₂O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054211
CAS nummer: 1706458-18-5