2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303230-1G PC303230-250MG
APOSPC303230-1GEA 906 EUR
APOSPC303230-1G APOSPC303230-250MG
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
MW: 274.645 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399733
CAS nummer: 1261852-46-3