3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303232-1G PC303232-250MG
APOSPC303232-1GEA 906 EUR
APOSPC303232-1G APOSPC303232-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄Cl₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103372
CAS nummer: 1824274-76-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III