4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303235-1G PC303235-250MG
APOSPC303235-1GEA 623 EUR
APOSPC303235-1G APOSPC303235-250MG
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₈ClFO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19201132
CAS nummer: 122263-78-9
UN: 1760
ADR: 8,III