2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303236-1G PC303236-250MG
APOSPC303236-1GEA 917 EUR
APOSPC303236-1G APOSPC303236-250MG
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol 98%
2,3-Difluoro-5-methoxy-4-methylbenzyl alcohol
Formule: C₉H₁₀F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986850
CAS nummer: 1706461-15-5