2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303237-1G PC303237-250MG
APOSPC303237-1GEA 963 EUR
APOSPC303237-1G APOSPC303237-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈F₄O₂
MW: 236.163 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28103373
CAS nummer: 1823577-71-4