4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303239-1G PC303239-250MG
APOSPC303239-1GEA 963 EUR
APOSPC303239-1G APOSPC303239-250MG
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₆F₆O₂
MW: 272.144 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD27986831
CAS nummer: 1706436-17-0