3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303241-1G PC303241-250MG
APOSPC303241-1GEA 997 EUR
APOSPC303241-1G APOSPC303241-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅Cl₂F₃O₃
MW: 289.035 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28054209
CAS nummer: 1706430-35-4